3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4220-1G PC4220-250MG
APOSPC4220-1GEA 695 EUR
APOSPC4220-1G APOSPC4220-250MG
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201311
CAS nummer: 170019-18-8