4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 438 EUR
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅F₆N
Kookpunt: 104…106 °C/11mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01312619
CAS nummer: 2965-07-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III