5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 220 EUR
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407398
CAS nummer: 81465-82-9