4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 26.3 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Smeltpunt: 120…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074648
CAS nummer: 139301-27-2