3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115910
CAS nummer: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III