1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
PC4245-1G PC4245-25G PC4245-5G
APOSPC4245-1GEA 48.3 EUR
APOSPC4245-1G APOSPC4245-25G APOSPC4245-5G
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974121
CAS nummer: 886762-62-5