6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Smeltpunt: 234…238 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424505
CAS nummer: 71346-17-3