2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.9 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198.5453 g/mol
Kookpunt: 102…105 °C
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 2.9 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412197
CAS nummer: 94444-58-3