4-Fluorothioanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 29.2 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Kookpunt: 90 °C/31mmHg
Dichtheid: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040829
CAS nummer: 371-15-3
EINECS: 206-733-4