tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 96.4 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Kookpunt: 120 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038275
CAS nummer: 105935-24-8