Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4288-1G PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA 22 EUR
APOSPC4288-1G APOSPC4288-5G
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃CeF₉O₉S₃
MW: 587.33 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093899
CAS nummer: 76089-77-5