4-Fluorothiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 87.6 EUR
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorothiophenol 98%
4-Fluorothiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formule: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Kookpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004846
CAS nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1+3 II