4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430005-250MG PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA 60 EUR
APOSPC430005-250MG APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849932
CAS nummer: 1233026-52-2