tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC430112-250MG PC430112-1G PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA 77.5 EUR
APOSPC430112-250MG APOSPC430112-1G APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16990772
CAS nummer: 644970-36-5