N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 22 EUR
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052908
CAS nummer: 1692-79-1