2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 38 EUR
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Smeltpunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236226
CAS nummer: 72768-94-6