4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 22 EUR
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236231
CAS nummer: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8,III