Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC430511-1G
PC430511-25G
PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA
38
EUR
APOSPC430511-1G
APOSPC430511-25G
APOSPC430511-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine
Formule:
C₆H₁₃BF₃KN₂ Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD10700160 CAS nummer: 1015484-22-6 |