[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC430532-1G PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA 103 EUR
APOSPC430532-1G APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840966
CAS nummer: 863118-46-1