3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 107 EUR
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Smeltpunt: 25…27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236289
CAS nummer: 213203-65-7
UN: 3261
ADR: 8,II