3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4308-25G PC4308-5G
APOSPC4308-25GEA 96.4 EUR
APOSPC4308-25G APOSPC4308-5G
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Kookpunt: 222 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236215
CAS nummer: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II