1-Broom-2,3,5-trifluorobenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC4309-5G
PC4309-100G
PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA
22
EUR
APOSPC4309-5G
APOSPC4309-100G
APOSPC4309-25G
1-Broom-2,3,5-trifluorobenzeen 98%
1-Broom-2,3,5-trifluorobenzeen
Formule:
C₆H₂BrF₃ Kookpunt: 143 °C Dichtheid: 1,777 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012232 CAS nummer: 133739-70-5 UN: 1993 ADR: 3,III |