2-Fluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG PC4310-250G PC4310-500G PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA 155 EUR
APOSPC4310-1KG APOSPC4310-250G APOSPC4310-500G APOSPC4310-5KG
2-Fluorotoluene 99%
2-Fluorotoluene
Formule: C₇H₇F
Kookpunt: 113…114 °C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000322
CAS nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3,II