Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 49.7 EUR
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Kookpunt: 197…199 °C
Dichtheid: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041005
CAS nummer: 148438-00-0