1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 62.9 EUR
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Formule: C₆HClF₄
Kookpunt: 125…126,5 °C/738mmHg
Dichtheid: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012237
CAS nummer: 1835-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III