2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 158 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Kookpunt: 90…94 °C/13mmHg
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190123
CAS nummer: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8,III