2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC4333-1G
PC4333-25G
PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA
22
EUR
APOSPC4333-1G
APOSPC4333-25G
APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formule:
C₇H₄F₃NO Kookpunt: 72…74 °C/0,45mmHg Smeltpunt: 52…60 °C Vlampunt: 93 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01862647 CAS nummer: 386704-12-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |