Trifluorolactic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4338-1G PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA 112 EUR
APOSPC4338-1G APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Kookpunt: 157 °C/123mmHg
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051802
CAS nummer: 684-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II