1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 EUR
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Formule: C₇H₉F₃O₂
Kookpunt: 61 °C/48mmHg
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III