2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 290 EUR
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₄F₆O
Kookpunt: 65…67 °C/24mmHg
Dichtheid: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061275
CAS nummer: 721-37-9
UN: 1224
ADR: 3,III