Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-Isopropyl 2-(((S)-(perfluorophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate
PC43513-100G PC43513-500G
APOSPC43513-100GEA 87.6 EUR
APOSPC43513-100G APOSPC43513-500G
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate
Formule: C₁₈H₁₇F₅NO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22665799
CAS nummer: 1334513-02-8