N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4355-1G PC4355-250MG PC4355-5G
APOSPC4355-1GEA 139 EUR
APOSPC4355-1G APOSPC4355-250MG APOSPC4355-5G
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798108
CAS nummer: 239080-03-6