Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.9 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Kookpunt: 109 °C/1mmHg
Smeltpunt: 59…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196161
CAS nummer: 329-59-9