2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 113 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Formule: C₉H₁₈F₅NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038360
CAS nummer: 887267-07-4