3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 80.4 EUR
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236.21 g/mol
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236350
CAS nummer: 239080-04-7