ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 14.8 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03966888
CAS nummer: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III