4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 176 EUR
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973772
CAS nummer: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III