3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 289 EUR
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412239
CAS nummer: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6