2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371K-1G PC4371K-25G PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA 22 EUR
APOSPC4371K-1G APOSPC4371K-25G APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061145
CAS nummer: 207853-63-2