2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371L-1G PC4371L-25G PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA 32.2 EUR
APOSPC4371L-1G APOSPC4371L-25G APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061247
CAS nummer: 122023-29-4