2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 146 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061248
CAS nummer: 202664-53-7