2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371N-1G PC4371N-25G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 22 EUR
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-25G APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Dichtheid: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061249
CAS nummer: 174013-29-7