3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371O-25G PC4371O-50G PC4371O-5G
APOSPC4371O-25GEA 175 EUR
APOSPC4371O-25G APOSPC4371O-50G APOSPC4371O-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061250
CAS nummer: 202664-54-8