4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 62.9 EUR
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061252
CAS nummer: 208173-24-4