2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 139 EUR
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061146
CAS nummer: 207853-60-9