2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 22 EUR
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061147
CAS nummer: 207853-64-3