2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 261 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061148
CAS nummer: 207919-05-9