2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 55.5 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 144…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083555
CAS nummer: 144851-59-2