3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 22 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061149
CAS nummer: 207986-20-7