4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 54.1 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Smeltpunt: 84…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061269
CAS nummer: 67515-57-5